Tlačiť
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56096-1G PC56096-250MG
APOSPC56096-1GEA 621.27 EUR
APOSPC56096-1G APOSPC56096-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
Mw: 268.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25460318
Číslo CAS: 1301739-14-9