Tlačiť
2-(Difluoro)oxirane 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Difluoro-1,2-epoxypropane
PC56095-1G PC56095-250MG
APOSPC56095-1GEA 1657.84 EUR
APOSPC56095-1G APOSPC56095-250MG
2-(Difluoro)oxirane 95%
2-(Difluoro)oxirane
Vzorec: C₃H₄F₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22414151
Číslo CAS: 503-10-6
OSN: 1992
ADR: 3+6.1,II