Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56085-1G PC56085-250MG
APOSPC56085-1GEA 463.85 EUR
APOSPC56085-1G APOSPC56085-250MG
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethyl)-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃N
Mw: 171.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18395392
Číslo CAS: 1261442-19-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III