Tlačiť
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC56084-1G PC56084-250MG PC56084-5G
APOSPC56084-1GEA 1498.6 EUR
APOSPC56084-1G APOSPC56084-250MG APOSPC56084-5G
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2,2,2,2',6'-Pentafluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₂F₈O
Mw: 278.099 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30830086
Číslo CAS: 2149589-88-6