Tlačiť
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-fluorobenzenethiol
PC56075-1G PC56075-250MG
APOSPC56075-1GEA 197.48 EUR
APOSPC56075-1G APOSPC56075-250MG
2-Bromo-5-fluorothiophenol 95%
2-Bromo-5-fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₄BrFS
Mw: 207.063 g/mol
Teplota varu: 112…116 °C (35 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09475473
Číslo CAS: 55389-14-5