Tlačiť
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]acetonitrile, 3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl cyanide
PC56067-1G PC56067-250MG
APOSPC56067-1GEA 79.82 EUR
APOSPC56067-1G APOSPC56067-250MG
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29065960
Číslo CAS: 1301739-15-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III