Tlačiť
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC56049-1G PC56049-5G
APOSPC56049-1GEA 307.23 EUR
APOSPC56049-1G APOSPC56049-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Vzorec: C₆H₂Cl₂F₃NO
Mw: 231.987 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11227182
Číslo CAS: 109919-33-7