Tlačiť
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [3-(Trifluoromethylsulphonyl)phenyl]methanol
PC56041-1G PC56041-250MG PC56041-5G
APOSPC56041-1GEA 1390.75 EUR
APOSPC56041-1G APOSPC56041-250MG APOSPC56041-5G
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
3-(Trifluoromethylsulphonyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O₃S
Mw: 240.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25460315
Číslo CAS: 1274903-38-6