Tlačiť
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Difluoromethyl)picolinic acid
PC56039-1G PC56039-250MG
APOSPC56039-1GEA 911.28 EUR
APOSPC56039-1G APOSPC56039-250MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Mw: 173.117 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18256209
Číslo CAS: 859538-41-3