Tlačiť
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56038-10G PC56038-1G PC56038-5G
APOSPC56038-10GEA 1337.87 EUR
APOSPC56038-10G APOSPC56038-1G APOSPC56038-5G
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid 98%
1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈F₄O₂
Mw: 248.174 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19693145
Číslo CAS: 1274902-10-1