Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
PC56034-1G PC56034-250MG
APOSPC56034-1GEA 159.25 EUR
APOSPC56034-1G APOSPC56034-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09039179
Číslo CAS: 276244-25-8
OSN: 3261
ADR: 8,III