Tlačiť
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC56012-1G PC56012-250MG PC56012-5G
APOSPC56012-1GEA 176.25 EUR
APOSPC56012-1G APOSPC56012-250MG APOSPC56012-5G
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-3-bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30297356
Číslo CAS: 2090323-74-1