Tlačiť
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Bis(trifluoromethyl)-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutane
PC5567-25G PC5567-5G
APOSPC5567-25GEA 537.1 EUR
APOSPC5567-25G APOSPC5567-5G
Perfluoro(2,3-dimethylbutane) 80%
Perfluoro(2,3-dimethylbutane)
Vzorec: C₆F₁₄
Teplota varu: 57…59 °C
Hustota: 1,7729 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07784184
Číslo CAS: 354-96-1