Tlačiť
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC55631-1G PC55631-250MG
APOSPC55631-1GEA 960.14 EUR
APOSPC55631-1G APOSPC55631-250MG
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Mw: 223.58 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10696225
Číslo CAS: 944900-15-6