Tlačiť
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC55523-1G PC55523-250MG PC55523-5G
APOSPC55523-1GEA 655.72 EUR
APOSPC55523-1G APOSPC55523-250MG APOSPC55523-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄F₅NO
Mw: 213.105 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28790978
Číslo CAS: 1100833-35-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III