Tlačiť
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-(2,4-Difluorophenoxy)propionic acid
PC5504-1G PC5504-5G
APOSPC5504-1GEA 82.92 EUR
APOSPC5504-1G APOSPC5504-5G
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
3-(2,4-Difluorophenoxy)propanoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₃
Mw: 202.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01764783
Číslo CAS: 777-28-6