Tlačiť
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC5496-1G PC5496-250MG
APOSPC5496-1GEA 149.81 EUR
APOSPC5496-1G APOSPC5496-250MG
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
5-Amino-2-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Mw: 156.115 g/mol
Teplota tavenia: 259 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411724
Číslo CAS: 171178-43-1