Tlačiť
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [3,4-Bis(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC5478-250MG PC5478-1G
APOSPC5478-250MGEA 265.17 EUR
APOSPC5478-250MG APOSPC5478-1G
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
3,4-Bis(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₆F₆O₃
Mw: 276.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052963
Číslo CAS: 1048922-46-8