Tlačiť
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Iodotetrafluoroethyl trifluoromethyl ether
PC5449-1G PC5449-25G PC5449-5G
APOSPC5449-1GEA 132.77 EUR
APOSPC5449-1G APOSPC5449-25G APOSPC5449-5G
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane 97%
2-Iodo-1-(trifluoromethoxy)tetrafluoroethane
Vzorec: C₃F₇IO
Teplota varu: 47,5 °C
Hustota: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00155969
Číslo CAS: 1561-52-0