Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5436-1G PC5436-250MG
APOSPC5436-1GEA 415.16 EUR
APOSPC5436-1G APOSPC5436-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 120…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276988
Číslo CAS: 175276-68-3