Tlačiť
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC540072-1G PC540072-100MG PC540072-250MG
APOSPC540072-1GEA 539.91 EUR
APOSPC540072-1G APOSPC540072-100MG APOSPC540072-250MG
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride ≥98%
(R)-3-Fluoropyrrolidine-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₇ClFNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD30533071
Číslo CAS: 1411774-27-0
OSN: 3265
ADR: 8,III