Tlačiť
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53845-1G PC53845-250MG PC53845-5G
APOSPC53845-1GEA 596.87 EUR
APOSPC53845-1G APOSPC53845-250MG APOSPC53845-5G
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene 95%
1-Bromo-2-(bromomethyl)-3,4,5-trifluorobenzene
Vzorec: C₇H₃Br₂F₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1936711-52-2
OSN: 3265
ADR: 8,III