Tlačiť
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53689-1G PC53689-250MG PC53689-5G
APOSPC53689-1GEA 308.83 EUR
APOSPC53689-1G APOSPC53689-250MG APOSPC53689-5G
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
4-(Carboxymethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₈BFO₄
Mw: 197.956 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32220289
Číslo CAS: 1146614-45-0