Tlačiť
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 4-fluoro-1-naphthoate
PC53620-1G PC53620-250MG
APOSPC53620-1GEA 397.36 EUR
APOSPC53620-1G APOSPC53620-250MG
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Methyl 4-fluoronaphthalene-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉FO₂
Mw: 204.197 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025244
Číslo CAS: 13772-56-0