Tlačiť
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53609-1G PC53609-250MG PC53609-5G
APOSPC53609-1GEA 191.07 EUR
APOSPC53609-1G APOSPC53609-250MG APOSPC53609-5G
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate 98%
Methyl 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-benzoate
Vzorec: C₈H₅ClFNO₄
Mw: 233.581 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12172989
Číslo CAS: 1070893-15-0