Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53602-25G
PC53602-5G
APOSPC53602-25GEA
501.4
EUR
APOSPC53602-25G
APOSPC53602-5G
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₃ Mw: 235.16 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD15527567 Číslo CAS: 457097-93-7 |