Tlačiť
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53588-1G PC53588-25G PC53588-5G
APOSPC53588-1GEA 24.95 EUR
APOSPC53588-1G APOSPC53588-25G APOSPC53588-5G
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene 95%
1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-methylbenzene
Vzorec: C₇H₅BrClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800685
Číslo CAS: 200190-87-0