Tlačiť
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53586-1G PC53586-250MG
APOSPC53586-1GEA 646.51 EUR
APOSPC53586-1G APOSPC53586-250MG
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Methyl 2-bromo-4-(difluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇BrF₂O₂
Mw: 265.051 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31726336
Číslo CAS: 2091157-39-8