Tlačiť
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53577-1G PC53577-250MG PC53577-5G
APOSPC53577-1GEA 654.52 EUR
APOSPC53577-1G APOSPC53577-250MG APOSPC53577-5G
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2-iodo-3-nitro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₂BrF₃INO₃
Mw: 411.899 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31710613
Číslo CAS: 2366994-47-8