Tlačiť
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC53573-1G PC53573-250MG PC53573-5G
APOSPC53573-1GEA 596.87 EUR
APOSPC53573-1G APOSPC53573-250MG APOSPC53573-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.555 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13192651
Číslo CAS: 134099-29-9