Tlačiť
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53566-1G PC53566-250MG
APOSPC53566-1GEA 191.07 EUR
APOSPC53566-1G APOSPC53566-250MG
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl 5-amino-4-bromo-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrFNO₂
Mw: 248.049 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD17168715
Číslo CAS: 1342446-00-7