Tlačiť
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Difluoromethyl)pyridin-2-amine
PC53561-1G PC53561-250MG PC53561-500MG
APOSPC53561-1GEA 1000.2 EUR
APOSPC53561-1G APOSPC53561-250MG APOSPC53561-500MG
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₆F₂N₂
Mw: 144.122 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18256527
Číslo CAS: 1211523-68-0