Tlačiť
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2,4-difluorobenzene
PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 119.37 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₄
Mw: 242.996 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25976517
Číslo CAS: 1447671-68-2