Tlačiť
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53552-1G PC53552-250MG PC53552-5G
APOSPC53552-1GEA 1790.61 EUR
APOSPC53552-1G APOSPC53552-250MG APOSPC53552-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD30537676
Číslo CAS: 2149589-77-3
OSN: 1760
ADR: 8,III