Tlačiť
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC53551-1G PC53551-250MG
APOSPC53551-1GEA 771.08 EUR
APOSPC53551-1G APOSPC53551-250MG
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Bromo-3-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃NO
Mw: 241.993 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15478054
Číslo CAS: 1211526-50-9