Tlačiť
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53548-1G PC53548-250MG
APOSPC53548-1GEA 456.48 EUR
APOSPC53548-1G APOSPC53548-250MG
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22196689
Číslo CAS: 1235407-51-8
OSN: 3265
ADR: 8,II