Tlačiť
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Potassium trifluoro(4-fluorobenzyl)borate, Potassium Trifluoro[(4-fluorophenyl)methyl]boranuide
PC53536-1G PC53536-5G
APOSPC53536-1GEA 96.13 EUR
APOSPC53536-1G APOSPC53536-5G
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Potassium 4-fluorobenzyl-trifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₄·K
Mw: 216.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112715
Číslo CAS: 1494466-28-2