Tlačiť
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53531-1G PC53531-250MG PC53531-100MG
APOSPC53531-1GEA 747.05 EUR
APOSPC53531-1G APOSPC53531-250MG APOSPC53531-100MG
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Carbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClFNO₄S
Mw: 267.662 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24328298
Číslo CAS: 1443292-54-3
OSN: 1759
ADR: 8 III