Tlačiť
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53530-1G PC53530-250MG PC53530-100MG
APOSPC53530-1GEA 696.58 EUR
APOSPC53530-1G APOSPC53530-250MG APOSPC53530-100MG
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Dimethylcarbamoylmethoxy)-3-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₁ClFNO₄S
Mw: 295.715 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24328309
Číslo CAS: 1548330-46-6
OSN: 1759
ADR: 8 III