Tlačiť
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53529-1G PC53529-250MG PC53529-100MG
APOSPC53529-1GEA 748.09 EUR
APOSPC53529-1G APOSPC53529-250MG APOSPC53529-100MG
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-4-(methylcarbamoylmethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClFNO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24328322
Číslo CAS: 1557249-94-1
OSN: 1759
ADR: 8,III