Tlačiť
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC53525-1G PC53525-250MG PC53525-100MG
APOSPC53525-1GEA 0 EUR
APOSPC53525-1G APOSPC53525-250MG APOSPC53525-100MG
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
(4-Chlorosulphonyl-2-fluorophenoxy)acetic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₈ClFO₅S
Mw: 282.673 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18838355
Číslo CAS: 1291488-79-3
OSN: 1759
ADR: 8 III