Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-(difluoromethyl)-3-fluorobenzene
PC53521-1G PC53521-5G
APOSPC53521-1GEA 86.12 EUR
APOSPC53521-1G APOSPC53521-5G
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
2-Bromo-6-fluorobenzal fluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Mw: 225.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD14698533
Číslo CAS: 1166820-46-7