Tlačiť
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53515-1G PC53515-250MG
APOSPC53515-1GEA 984.18 EUR
APOSPC53515-1G APOSPC53515-250MG
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Mw: 185.152 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28554709
Číslo CAS: 1781061-07-1