Tlačiť
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535091-1G PC535091-250MG
APOSPC535091-1GEA 196.27 EUR
APOSPC535091-1G APOSPC535091-250MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)oxazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₇H₂BrF₃N₂O
Mw: 267.003 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07375029
Číslo CAS: 886373-24-6