Tlačiť
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC53509-1G PC53509-250MG
APOSPC53509-1GEA 592.03 EUR
APOSPC53509-1G APOSPC53509-250MG
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₄ClF₃INO
Mw: 337.465 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28753341
Číslo CAS: 1805237-24-4