Tlačiť
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535076-100MG PC535076-250MG
APOSPC535076-100MGEA 168.24 EUR
APOSPC535076-100MG APOSPC535076-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₂
Mw: 193.174 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11869190
Číslo CAS: 1146291-81-7