Tlačiť
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535068-100MG PC535068-250MG
APOSPC535068-100MGEA 84.52 EUR
APOSPC535068-100MG APOSPC535068-250MG
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid 95%
4-Fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.148 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07781705
Číslo CAS: 885520-31-0