Tlačiť
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535057-100MG PC535057-250MG
APOSPC535057-100MGEA 59.77 EUR
APOSPC535057-100MG APOSPC535057-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
Vzorec: C₇H₃F₄NO
Mw: 193.098 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13189065
Číslo CAS: 1060802-41-6