Tlačiť
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
PC53505-1G PC53505-250MG PC53505-5G
APOSPC53505-1GEA 204.29 EUR
APOSPC53505-1G APOSPC53505-250MG APOSPC53505-5G
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Mw: 169.946 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19687060
Číslo CAS: 1146614-40-5