Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC535036-1G PC535036-250MG PC535036-5G PC535036-10G
APOSPC535036-1GEA 41.66 EUR
APOSPC535036-1G APOSPC535036-250MG APOSPC535036-5G APOSPC535036-10G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃N
Mw: 240.021 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18257687
Číslo CAS: 1211526-51-0